Methyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450401-25G
APOSPC450401-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450401-25G
Methyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Methyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formule: C₇H₉F₅O₃
MW: 236,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334379
Numéro CAS: 1980086-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité