1H,1H,9H-Perfluorononyl methyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450405-25G
APOSPC450405-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450405-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl methyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl methyl carbonate
Formule: C₁₁H₆F₁₆O₃
MW: 490,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334383
Numéro CAS: 1980085-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité