Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate

Fournisseur: Apollo Scientific

PC450439-25G
APOSPC450439-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450439-25G
Isopropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Isopropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate


Formule: C₁₀H₉F₁₁O₃
MW: 386,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334414
Numéro CAS: 1980085-46-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité