1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450440-25G
APOSPC450440-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450440-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Formule: C₁₀H₁₁F₉O₃
MW: 350,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334415
Numéro CAS: 1980086-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité