1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450441-25G
APOSPC450441-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450441-25G
1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Formule: C₁₁H₁₀F₁₂O₃
MW: 418,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334416
Numéro CAS: 1980076-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité