4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450443-25G
APOSPC450443-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450443-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
Formule: C₈H₁₁BrF₄O₃
MW: 311,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334472
Numéro CAS: 1980035-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité