tert-Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450459-25G
APOSPC450459-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450459-25G
tert-Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
tert-Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formule: C₈H₁₁F₅O₃
MW: 250.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334432
Numéro CAS: 1980035-71-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité