tert-Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450460-25G
APOSPC450460-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450460-25G
tert-Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
tert-Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formule: C₈H₁₂F₄O₃
MW: 232.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334433
Numéro CAS: 1980035-09-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité