tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450464-25G
APOSPC450464-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450464-25G
tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
tert-Butyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formule: C₁₀H₁₅F₅O₃
MW: 278.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334437
Numéro CAS: 1980038-99-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité