tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450466-25G
APOSPC450466-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450466-25G
tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formule: C₁₁H₁₃F₉O₃
MW: 364,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334439
Numéro CAS: 1980085-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité