sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450474-25G
APOSPC450474-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450474-25G
sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
Formule: C₈H₁₅FO₃
MW: 178,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334446
Numéro CAS: 1980034-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité