4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl sec-butyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450482-25G
APOSPC450482-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450482-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl sec-butyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl sec-butyl carbonate
Formule: C₉H₁₃BrF₄O₃
MW: 325,095 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334475
Numéro CAS: 1980085-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité