Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-1-ene carbonate

Fournisseur: Apollo Scientific

PC450491-250MG
APOSPC450491-250MGEA 637 EUR InStock
APOSPC450491-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-1-ene carbonate
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-1-ene carbonate


Formule: C₇H₃F₉O₃
MW: 306,083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28901326
Numéro CAS: 1469980-27-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité