4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450575-250MG
APOSPC450575-250MGEA 185 EUR InStock
APOSPC450575-250MG
4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃O₃
MW: 330,686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752899
Numéro CAS: 4687-08-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité