Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2,4,4,4-Heptafluoro-2-butene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4525-5G
APOSPC4525-5GEA 364 EUR InStock
APOSPC4525-5G
1,1,1,2,4,4,4-Heptafluoro-2-butene 97%
1,1,1,2,4,4,4-Heptafluoro-2-butene
Synthon for hexafluoro-2-butyne.


Formule: C₄HF₇
Point d'ébullition: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320760
Numéro CAS: 760-42-9
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité