2,5-Difluorophénylhydrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4585-1G
APOSPC4585-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4585-1G
2,5-Difluorophénylhydrazine 98%
2,5-Difluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013384
Numéro CAS: 97108-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité