1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)benzotrifluoride
PC4638-1G
APOSPC4638-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4638-1G
1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène
1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215501
Numéro CAS: 18800-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité