1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4715-5G
APOSPC4715-5GEA 35 EUR InStock
APOSPC4715-5G
1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₁₀H₆F₈O₂
Point d'ébullition: 97…100 °C/32mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424468
Numéro CAS: 4063-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité