Acide hexafluorosilicique 23% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Fluosilicic acid
PC4797-1KG
APOSPC4797-1KGEA 203 EUR InStock
APOSPC4797-1KG
Acide hexafluorosilicique 23% en solution aqueuse
Acide hexafluorosilicique
More selective reagent than HF for the cleavage of silylgroups. Excess reagent is not required cf. HF and often catalytic amounts are sufficient. JOC., 57, 2492 (1992).
Formule: H₂F₆Si
MW: 144,09 g/mol
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036289
Numéro CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
ONU: 1778
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité