6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC48296-25G
APOSPC48296-25GEA 104 EUR InStock
APOSPC48296-25G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole 97%
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03236724
Numéro CAS: 84163-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité