Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-5-nitropyridine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC48306-25G
APOSPC48306-25GEA 77 EUR InStock
APOSPC48306-25G
2-Fluoro-5-nitropyridine 97%
2-Fluoro-5-nitropyridine


Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 86…87 °C/7mmHg
Point de fusion: 17…21 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095059
Numéro CAS: 456-24-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité