4-Bromo-3-fluoroaniline, N-CBZ protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate, Phenylmethyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate
PC48342-1G
APOSPC48342-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC48342-1G
4-Bromo-3-fluoroaniline, N-CBZ protected 97%
4-Bromo-3-fluoroaniline, N-CBZ protected
Formule: C₁₄H₁₁BrFNO₂
MW: 324.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381075
Numéro CAS: 510729-01-8
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC48342-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité