Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-o-phénylènediamine, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC48407-1G
APOSPC48407-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC48407-1G
4-Fluoro-o-phénylènediamine, grade Technique
4-Fluoro-o-phénylènediamine


Formule: C₆H₇FN₂
Point de fusion: 94…98 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité