3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC48526-5G
APOSPC48526-5GEA 263 EUR InStock
APOSPC48526-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044989
Numéro CAS: 954123-46-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité