(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48541-250MG
APOSPC48541-250MGEA 111 EUR InStock
APOSPC48541-250MG
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N
MW: 193,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101244
Numéro CAS: 844647-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité