4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl fluoride
PC48588-5G
APOSPC48588-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC48588-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride 97+%
4-Nitrobenzenesulphonyl Fluoride
Formule: C₆H₄FNO₄S
MW: 205,16 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009637
Numéro CAS: 349-96-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité