1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48597-1G
APOSPC48597-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC48597-1G
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylamine
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07374474
Numéro CAS: 474709-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité