4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4869F-1G
APOSPC4869F-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC4869F-1G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236691
Numéro CAS: 49713-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité