Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4898-100MG
APOSPC4898-100MGEA 271 EUR InStock
APOSPC4898-100MG
Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀FNO₄
MW: 263,221 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664776
Numéro CAS: 338761-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité