Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4899-1G
APOSPC4899-1GEA 576 EUR InStock
APOSPC4899-1G
Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate
Ethyl-4-(4-fluorobenzoyl)-3-isoxazolecarboxylate


Formule: C₁₃H₁₀FNO₄
MW: 263,23 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664758
Numéro CAS: 338420-60-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité