(1-Fluorocyclohexyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49014-1G
APOSPC49014-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC49014-1G
(1-Fluorocyclohexyl)methanol
(1-Fluorocyclohexyl)methanol
Formule: C₇H₁₃FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 117169-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité