4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC49021-1G
APOSPC49021-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC49021-1G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12828238
Numéro CAS: 428871-64-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité