3-Amino-6-fluoroquinoline dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49030-1G
APOSPC49030-1GEA 607 EUR InStock
APOSPC49030-1G
3-Amino-6-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-6-fluoroquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₇FN₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375332
Numéro CAS: 1266226-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité