Methyl (4-fluorophenyl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49048-100G
APOSPC49048-100GEA 173 EUR InStock
APOSPC49048-100G
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800608
Numéro CAS: 34837-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité