Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorophenylsulphur pentafluoride 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC49105-1G
APOSPC49105-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC49105-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride


Formule: C₆H₄F₆S
MW: 222,15 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C
Densité: 1.575 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16817601
Numéro CAS: 1063625-86-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité