1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49108-1G
APOSPC49108-1GEA 1060 EUR InStock
APOSPC49108-1G
1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
Formule: C₆H₄F₁₀S₂
MW: 330,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071068
Numéro CAS: 1219501-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité