4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-cyanopropan-2-ol, 3-Chloro-2-[(3-cyano-2-hydroxyprop-1-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC4919-500MG
APOSPC4919-500MGEA 749 EUR InStock
APOSPC4919-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile
Formule: C₁₀H₉ClF₃N₃O
MW: 279,646 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315213
Numéro CAS: 338966-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité