2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49194-1G
APOSPC49194-1GEA 158 EUR InStock
APOSPC49194-1G
2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride 97%
2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride
Formule: C₃H₃FN₂S·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09056854
Numéro CAS: 745053-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité