2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride, Lansoprazole Chloromethyl Impurity
PC49253-100G
APOSPC49253-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC49253-100G
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride 97%
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formule: C₉H₉ClF₃NO
MW: 276,08 g/mol
Point de fusion: 208…214 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800224
Numéro CAS: 127337-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité