2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-nicotinic acid
PC49358-1G
APOSPC49358-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49358-1G
2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
Formule: C₆H₃FINO₂
MW: 267,0000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095310
Numéro CAS: 884494-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité