2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4936-500MG
APOSPC4936-500MGEA 855 EUR InStock
APOSPC4936-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
Formule: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄
MW: 365,181 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793024
Numéro CAS: 341966-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité