1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-4-(difluoromethyl)benzene
PC49551-1G
APOSPC49551-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC49551-1G
1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₁₄H₁₂F₂O
MW: 234,25 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803519
Numéro CAS: 915799-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité