4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene, α-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)toluene
PC49576-1G
APOSPC49576-1GEA 669 EUR InStock
APOSPC49576-1G
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
MW: 253,059 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140177
Numéro CAS: 1221272-87-2
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité