4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2,3-diaminobenzotrifluoride, 4-Bromo-1,2-diamino-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49609-250MG
APOSPC49609-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC49609-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 90%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂
MW: 255,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541886
Numéro CAS: 1445995-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité