2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49654-1G
APOSPC49654-1GEA 205 EUR InStock
APOSPC49654-1G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
Point d'ébullition: 70…71 °C/100mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546949
Numéro CAS: 58584-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité