2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methylamine
PC49658-250MG
APOSPC49658-250MGEA 358 EUR InStock
APOSPC49658-250MG
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈FN₃
MW: 165,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994905
Numéro CAS: 1020033-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité