(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-trans-D-4-F-Pro-OH, (2R,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
PC49679-250MG
APOSPC49679-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSPC49679-250MG
(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₆FNO₄
MW: 233.237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706411
Numéro CAS: 681128-50-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité