5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499007-1G
APOSPC499007-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC499007-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257,005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333031
Numéro CAS: 1048963-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité