Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorophosphate de lithium 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Lithium hexafluorophosphate(V)

PC5000-100G
APOSPC5000-100GEA 145 EUR InStock
APOSPC5000-100G
Hexafluorophosphate de lithium 95%
Hexafluorophosphate de lithium


Formule: F₆LiP
MW: 151,91 g/mol
Point de fusion: 200 °C (dec.)
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité