6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500001-1G
APOSPC500001-1GEA 677 EUR InStock
APOSPC500001-1G
6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₃BrF₂N₂
MW: 233,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369743
Numéro CAS: 1375068-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité